Documenti fondamentali
57250-U
Supelco
Collettore del vuoto Visiprep SPE, senza PTFE
standard, 24-port model
Sinonimo/i:
24-port SPE Vacuum Manifold for cartidges
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
Materiali
UHMW PE frit
polypropylene tube
agenzia
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Conformità normativa
suitable for FDA C-010.02
Nome Commerciale
Visiprep
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Compatibilità
suitable for (for PFAS Testing)
applicazioni
PFAS testing
environmental
food and beverages
Descrizione generale
Il collettore del vuoto Visiprep SPE erelativi accessori automatizzano la preparazione e la pulizia dei campioni liquidi di laboratoriomediante estrazione in fase solida. Utilizzato in combinazione con una pompa da vuoto, il collettore Visiprep™ puòestrarre da 12 fino a 24 campioni contemporaneamente, aumentando in modo significativola raccolta dei campioni e riducendone il tempo effettivo di preparazione rispettoai metodi di estrazione liquido-liquido. I collettori del vuoto Visiprep sono dotati di unavalvola di sfiato del vuoto e di un coperchio separatoper garantire un controllo preciso del flusso e un utilizzo facile e sicuro.Con le nostre valvole di controllo del flusso è possibile regolare con precisione il flusso all'interno di ognitubo SPE ruotando le singole valvole a vite integrate nel coperchio. I nostricollettori standard recentemente ottimizzati sono idonei per i metodi SPE nell'ambito delle analisi dei PFAS. Tutti i componenti principali contenenti PFAS (ad es. PTFE) sono stati sostituiti daalternative prive di PFAS, come il polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE) o l'acciaio inossidabile (guide ad ago). Questi materiali garantiscono una bassa contaminazione di fondo da PFASdurante il processo SPE. La bacinella in vetro non si scioglie, appannao scolora se esposta a solventi forti. Nella rastrelliera del collettore trovano postoi flaconcini per autocampionatore, i flaconcini piccoli per la scintillazione, le provette per i test da 10 e da 16 mm ei flaconi volumetrici da 1, 2, 5 e 10 mL. Una piastra opzionale può contenere fino a dieciflaconcini per la scintillazione da 20 mL nel modello a 12 porte. La valvola di sfiato del vuoto migliora il controllo del livello di vuoto egarantisce una chiusura più sicura della valvola. Questa valvola a vite è dotata diuna guarnizione conica in polietilene ad altissimo peso molecolare (ora senza PTFE).Il serraggio della vite garantisce una tenuta completa senza perdite dalla valvola.L'allentamento della vite interrompe la tenuta, consentendo il rilascio immediato del vuoto per fermarele estrazioni o per sollevare il coperchio del collettore. Quattro gambe da 5 cm consentono diappoggiare il coperchio su una superficie di lavoro mantenendo i tubi SPE in posizione verticale. Ciò impedisce che le guide del solvente poggino sulla superficie di lavoro evengano danneggiate o contaminate. Il raccordo per l'essiccamento da collegare alcollettore è venduto separatamente, si installa in pochi minuti e può essere utilizzato con qualsiasigas inerte. Il raccordo per l'essiccamento è utile anche per concentrare i campioni recuperati. Il flusso di gas in ogni tubo SPE può essere regolato in modo indipendente.
Applicazioni
  • pH-sensitive pullulan-doxorubicin nanoparticles loaded with 1,1,2-trichlorotrifluoroethane as a novel synergist for high intensity focused ultrasound mediated tumor ablation: This innovative approach employs 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane in nanoparticle formulations to enhance the efficacy of tumor treatments through high intensity focused ultrasound, showcasing its potential in pharmaceutical applications (Li et al., 2019).
  • Chemical analysis and risk assessment of diethyl phthalate in alcoholic beverages with special regard to unrecorded alcohol: Although primarily focused on diethyl phthalate, this study highlights the broader scope of solvent safety in pharmaceuticals, suggesting indirect implications for handling and safety assessments of solvents like 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane (Leitz et al., 2009).
  • Quantitative determination of n-propane, iso-butane, and n-butane by headspace GC-MS in intoxications by inhalation of lighter fluid: This research demonstrates the use of advanced analytical techniques for volatile substances, which could be analogous to methodologies applied in studying environmental and safety aspects of 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane in industrial settings (Bouche et al., 2002).
Caratteristiche e vantaggi
  • Valvole a vite brevettate all'interno di ciascuna porta SPE per un controllo preciso del flusso
  • La bacinella in vetro non si scioglie, appanna o scolora se esposta ai solventi
  • Le gambe sul coperchio consentono di appoggiare facilmente il coperchio rimosso dal collettore sulla superficie di lavoro
  • Il manometro e la valvola di sfiato del vuoto a vite, resistenti ai solventi, offrono una migliore tenuta e controllo del vuoto. La valvola richiede un tubo da vuoto da 1/4″ .
  • Nella rastrelliera per i contenitori di raccolta in PP trovano posto i flaconcini per autocampionatore, i flaconcini piccoli per la scintillazione (diam. est. raccomandato 22,75 mm), provette per i test da 10 e da 16 mm e flaconi volumetrici da 1, 2, 5 e 10 mL. Per i modelli a 12 porte è disponibile una piastra opzionale per i flaconcini per la scintillazione da 20 mL.
Note legali
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cheng Zhang et al.
Cell, 175(1), 212-223 (2018-09-23)
CRISPR-Cas endonucleases directed against foreign nucleic acids mediate prokaryotic adaptive immunity and have been tailored for broad genetic engineering applications. Type VI-D CRISPR systems contain the smallest known family of single effector Cas enzymes, and their signature Cas13d ribonuclease employs
Protocolli
To optimize hydrolysis using β-glucuronidase, factors such as incubation time, temperature, hydrolysis pH, enzyme source, and enzyme concentration must be evaluated for each glucuronide metabolite to be analyzed.