Documenti fondamentali
57147-U
Supelco
Visiprep Manifold Replacement Flow Control Valve Stem
for use with standard 12- and 24-port models, pk of 24
Sinonimo/i:
pk24 Valve Stem for Visiprep/Preppy Vacuum Manifold
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
Confezionamento
pk of 24
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with standard 12- and 24-port models
Note legali
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
57147-U4061832597614
D161608-500G4061836830656
D161608-100G4061836830649
D161608-10KG
D161608-5G4061836830663