Key Documents
ZWACID012
Milli-Q
ROCare
Acid cleaning chemical removes scaling from RO membranes
Sinonimo/i:
ROCare A
About This Item
Codice UNSPSC:
41104210
eCl@ss:
33050190
Livello qualitativo
Caratteristiche
removes scaling from RO membranes
Confezionamento
pkg of 12 packs
Compatibilità
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
ROCAre è un detergente che protegge i sistemi per la purificazione dell′acqua rimuovendo in maniera efficace una buona parte o la quasi totalità delle incrostazioni dalla superficie delle membrane per osmosi inversa (RO).
Il detergente acido viene veicolato in un sacchetto, che, vuoto, viene rimosso dopo l′uso. Deve essere utilizzato periodicamente, quando richiesto dal sistema o quando la percentuale di reiezione ionica della membrana RO si riduce per più del 5% o quando la portata del permeato RO si riduce per più del 10% a causa delle incrostazioni.
Le bustine ROCare A assicurano il lavaggio delle membrane RO dei sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® HR/HX/CLX, Milli-Q® IX 7003/05/10/15 ed Elix® Advantage.
Applicazioni
Rimuove le incrostazioni dalle membrane RO.
Caratteristiche e vantaggi
  • Agente anticalcare
  • pH 2 in soluzione acquosa
  • Contiene 12 bustine
Note legali
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials