Documenti fondamentali
ZFMQ000PR
Milli-Q
Regolatore della pressione dell′acqua di alimentazione per sistemi Milli-Q®
Regulates the feed water pressure above 0.3 bars, Adjusts inlet water pressure upstream of water purification systems to regulate the pressure according to the system′s requirements
Sinonimo/i:
Regolatore della pressione dell’acqua di alimentazione
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materiali
stainless steel valve body (with EPDM molding)
Confezionamento
pkg of 1 unit
Lungh. × Largh. × Alt.
165 mm × 130 mm × 125 mm
Compatibilità
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Corregge la pressione dell′acqua di alimentazione a monte dei sistemi di purificazione idrica per regolare la pressione in base all′esigenze del sistema.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany