ZSTWINLX2
Accessorio per la visualizzazione del livello nel serbatoio
Reports the PE Tank level signal feeding a Milli-Q® IQ/EQ 7000 and Advantage/Reference systems
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
28 V
Confezionamento
pkg of 1 unit
Compatibilità
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® Reference
Descrizione generale
®®®
Applicazioni
Tank level display accessory - Duplicates tank level signal.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany