Documenti fondamentali
XX6700037-M
Millipore
Latex tubing for vacuum use latex
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiali
silicone
Parametri
1.4 bar max. inlet pressure (20 psi)
Diam. int.
6.3 mm (0.25 in.)
Lunghezza
3 m (10 ft)
305 cm
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Accessories for filter holders for sample preparation.
Applicazioni
Accessories for filter holders for sample preparation.
Nota sulla preparazione
Sterilization Method
Autoclavable
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13