Key Documents
Z255858
Sigma-Aldrich
Latex rubber laboratory tubing
I.D. × O.D. 1/4 in. × 5/8 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.51
Confezionamento
pkg of 50 feet
Diam. int. × diam. est.
1/4 in. × 5/8 in.
Misura parete
3/16 in.
Descrizione generale
High-purity, seamless, amber tubing for general-purpose use with liquids and gases. Durometer: 35 ±5. Talc-free.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)