Z256013
Gum rubber laboratory tubing
tubing I.D. × O.D. 1/2 in. × 1 1/4 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Descrizione
heavy wall
Confezionamento
pkg of 10 feet
D.I. × D.E. tubo
1/2 in. × 1 1/4 in.
Misura parete
3/8 in.
Categorie correlate
Descrizione generale
Tubing is red, and can be used for pressure or vacuum work.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)