Documenti fondamentali
XX1019004
Millipore
Base a campana con coda Millipore per filtrazione sotto vuoto
90 mm, For use with stainless steel screen support, Screen sold separately
Sinonimo/i:
Millipore Filtration Assembly
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NA.54
Materiali
borosilicate glass base
tubulated borosilicate glass cap
tecniche
vacuum filtration: suitable
Diametro
90 mm
Raccordi
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Prodotto ausiliario per filtrazione sotto vuoto in vetro Millipore
Base a campana con coda per il vuoto in vetro borosilicato, 90 mm, da utilizzare con lo schermo di supporto in acciaio inox, schermo venduto separatamente
Questi prodotti ausiliari sono stati concepiti per consentire la sostituzione di parti contenute nei kit per filtrazione sottovuoto Millipore in vetro o per allestire configurazioni alternative.
Questo articolo è un componente accessorio del kit portafiltri “tutto-in-vetro” Millipore da 90 mm.
Applicazioni
90 mm, da utilizzare con lo schermo di supporto in acciaio inox, schermo venduto separatamente.