Documenti fondamentali
YY3014236
Millipore
Supporto per filtri, 142 mm, in acciaio inossidabile
Filter Holder 142mm, stainless steel
Sinonimo/i:
Pressure filtration
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiali
316 stainless steel
PTFE seal
anodized aluminum leg(s)
Livello qualitativo
Parametri
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
7 bar max. differential pressure (100 psid)
tecniche
vacuum filtration: suitable
Altezza
27 cm , plus inlet connector
270 mm
Diametro
18.4 cm
Diam. filtro
142 mm
Superficie filtrante
127 cm2
Diam. prefiltro
124 mm
Peso
6.4 kg (14.1 lb)
Raccordi
1.5 in. inlet sanitary flange for 14 mm I.D. hose (with clamps and adapters supplied)
1.5 in. outlet sanitary flange for 14 mm (9/16 in.) I.D. hose (with clamps and adapters)
applicazioni
filtration
Compatibilità
for use with Standing Stainless Steel Filter Holder
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I supporti per filtri in acciaio inossidabile sono progettati per pulire a fondo o sterilizzare liquidi e gas mediante filtrazione a pressione. Gli schermi dei supporti rivestiti in PTFE consentono l′uso dell′autoclave con le membrane al loro posto.
YY3009000 Supporto per filtri, 90 mm, in acciaio inossidabile
Parti di ricambio
XX2504705 Adattatore per tubo, da 1/4 in. NPTM a 3/8 in. DI.
XX4204708 Valvola di sfiato/sicurezza
YY3009053 Guarnizioni ad anello, per alloggiamento per filtri da 90 mm, PTFE
YY3009054 Schermo del supporto, rivestito in PTFE
YY2209058 Supporto per raccoglitore inferiore, 90 mm
YY2209059 Gambe del supporto
Applicazioni
Supporto per filtri, 142mm, in acciaio inossidabile