Documenti fondamentali
XX1012532
Millipore
Base in vetro e tappo Millipore per filtrazione sotto vuoto
25 mm, For use with stainless steel screen support, Screen provided
Sinonimo/i:
Tappo in vetro
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiali
borosilicate glass
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
stainless steel screen
tecniche
vacuum filtration: suitable
Diametro
25 mm
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Prodotto ausiliario per filtrazione sotto vuoto in vetro Millipore
Base ad imbuto e tappo forato, 25 mm, da utilizzare con lo schermo di supporto in acciaio inox (lo schermo è incluso)
Questi prodotti ausiliari sono stati concepiti per consentire la sostituzione di parti contenute nei kit per filtrazione sottovuoto Millipore in vetro o per allestire configurazioni alternative.
Questo articolo è un componente accessorio dei kit di portafiltri in vetro per microanalisi Millipore da 25 mm.