UFC30HV
Filtri centrifughi Ultrafree®, volume del campione 0,5 mL
pore size 0.45 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Sinonimo/i:
Centrifuge filter
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
holdup volume 5 μL
Produttore/marchio commerciale
Ultrafree®
Parametri
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
tecniche
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Lunghezza
45 mm
Diametro
10.6 mm
Superficie filtrante
0.2 cm2
Volume d’esercizio
0.5 mL
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm pore size
applicazioni
sample preparation
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali