Documenti fondamentali
UFC30DV0S
Millipore
Filtro centrifugo Ultrafree®, volume del campione 0,5 mL
pore size 0.65 μm, PVDF membrane (hydrophilic), sterile
Sinonimo/i:
Centrifuge filter
About This Item
Codice UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiali
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Caratteristiche
holdup volume 5 μL
Produttore/marchio commerciale
Ultrafree®
Parametri
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
tecniche
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Lunghezza
45 mm
Diametro
10.6 mm
Superficie filtrante
0.2 cm2
Volume d’esercizio
0.5 mL
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.65 μm pore size
applicazioni
sample preparation
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: DVPP
I dispositivi centrifughi Ultrafree®-MC sono filtri monouso impiegati per rimuovere particolati da soluzioni biologiche acquose.
Tipo di filtro: microfiltrazione
Applicazioni
I microfiltri centrifughi Ultrafree®-MC sono stati usati:
  • per filtrare le vescicole extracellulari (EV) dal plasma seminale
  • nella purificazione della uracile-DNA glicosilasi (SMUG1) selettiva per DNA a singolo filamento
  • nella purificazione di EV finalizzata all′analisi per il monitoraggio delle nanoparticelle (NTA)
Stato fisico
Codice colore: viola
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Janis A Müller et al.
Nature communications, 9(1), 2207-2207 (2018-06-09)
Zika virus (ZIKV) causes severe birth defects and can be transmitted via sexual intercourse. Semen from ZIKV-infected individuals contains high viral loads and may therefore serve as an important vector for virus transmission. Here we analyze the effect of semen
Penelope Kroustallaki et al.
Cell reports, 28(7), 1690-1702 (2019-08-15)
Telomerase biogenesis is a complex process where several steps remain poorly understood. Single-strand-selective uracil-DNA glycosylase (SMUG1) associates with the DKC1-containing H/ACA ribonucleoprotein complex, which is essential for telomerase biogenesis. Herein, we show that SMUG1 interacts with the telomeric RNA component
Protocolli
Affinity interaction chromatography is an effective method for protein purification that can achieve up to 95% purity in one step