UFC30VV
Filtri centrifughi Ultrafree®, volume del campione 0,5 mL
pore size 0.1 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Sinonimo/i:
Centrifuge filter
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
holdup volume 5 μL
Produttore/marchio commerciale
Ultrafree®
Parametri
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
tecniche
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Lunghezza
45 mm
Diametro
10.6 mm
Superficie filtrante
0.2 cm2
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.1 μm pore size
applicazioni
sample preparation
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
•Cinque diverse dimensioni dei pori, da 0,1 a 5,0 µm
•Sono disponibili anche unità pre-sterilizzate
•Filtrazione rapida e prestazioni altamente riproducibili
•Usare in rotori ad angolo fisso con provette da 1,5 mL
Applicazioni
•Rimozione di particelle e precipitati da campioni acquosi e da alcuni campioni basati su solventi
•Ideale per soluzioni di proteine e acidi nucleici
Applicazioni
Stato fisico