Key Documents
UFC40SV25
Millipore
Filtri centrifughi Ultrafree® per campioni di 2 mL di volume
pore size 5.0 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Sinonimo/i:
Centrifuge filter
About This Item
Codice UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiali
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
holdup volume 10 μL
Produttore/marchio commerciale
Ultrafree®
Parametri
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
tecniche
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Lunghezza
77 mm
Diametro
16.3 mm
Superficie filtrante
0.8 cm2
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
5.0 μm pore size
applicazioni
sample preparation
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I microfiltri centrifughi Ultrafree®-CL sono filtri monouso impiegati per rimuovere particolati da soluzioni biologiche acquose. Tra tutti gli strati di microfiltrazione, il film in fluoruro di polivinilidene (PVDF) Durapore® è quello che esibisce l′affinità di legame con le proteine più bassa.
Applicazioni
I microfiltri centrifughi Ultrafree®-CL sono stati impiegati in studi di ultrafiltrazione per determinare il grado di ritenzione dell′acqua (WRV) di campioni di cellulosa e quello di biomasse grezze o pretrattate idrotermicamente di varianti naturali del genere Populus. Sono stati inoltre usati nella purificazione di anticorpi anti-zinc finger GRF-type containing 1, C4orf21 (ZGRF1).
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Xiaoxiao Jiang et al.
Bioresource technology, 329, 124911-124911 (2021-03-06)
To enhance the cellulose hydrolysis at high solid loadings, an increased mixing intensity is generally required for the high solid loading hydrolysis, while it leads to higher energy consumption. In this study, the impact of mixing intensity on cellulose conversion
Vanessa A Thomas et al.
Biotechnology for biofuels, 10, 292-292 (2017-12-12)
Populus natural variants have been shown to realize a broad range of sugar yields during saccharification, however, the structural features responsible for higher sugar release from natural variants are not clear. In addition, the sugar release patterns resulting from digestion with
André Brannvoll et al.
Cell reports, 32(1), 107849-107849 (2020-07-09)
Replication-blocking DNA lesions are particularly toxic to proliferating cells because they can lead to chromosome mis-segregation if not repaired prior to mitosis. In this study, we report that ZGRF1 null cells accumulate chromosome aberrations following replication perturbation and show sensitivity