Key Documents
TZHALV205
Millipore
Dispositivo Steritest® NEO
For liquids in large vials. Blue base canister with a vented double needle for large glass containers with septa. Double packed.
Sinonimo/i:
Dispositivo Steritest® NEO con base blu per test di sterilità, Dispositivo per test di sterilità, dispositivo per la filtrazione su membrana, canister per la filtrazione su membrana, sistema chiuso per la filtrazione su membrana
About This Item
Codice UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Materiali
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing (double lumen)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
stainless steel (for needle)
styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
Livello qualitativo
agenzia
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Produttore/marchio commerciale
Steritest®
Confezionamento
pkg of 10 blisters in 2 bags of 5 blisters per box, Double packed
Parametri
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C
45 °C max. temp.
Lung. tubo
850 mm
Colore
blue Canister Base
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
liquid
sample type pharmaceutical(s)
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: 2 canister
Steritest® NEO è un dispositivo di filtrazione a membrana per test di sterilità di prodotti farmaceutici filtrabili. Il dispositivo semplifica ogni aspetto del test, dalla gestione alla tracciabilità. Il sistema chiuso minimizza i falsi positivi e offre i massimi livelli di qualità e affidabilità. Questo dispositivo garantisce che i prodotti farmaceutici non vengano mai esposti all'ambiente durante l′esecuzione del test. Questo sistema di test offre una procedura di analisi ottimizzata e pienamente conforme alle normative se associata alla pompa Steritest® Symbio, ad accessori specifici e a terreni di coltura e fluidi di risciacquo di alta qualità. Il dispositivo è sterilizzato a raggi gamma e confezionato in doppio involucro per consentire trasferimenti rapidi negli ambienti in cui si eseguono i test di sterilità, semplificando le procedure di decontaminazione e consentendo un risparmio di tempo. Un terminale ad ago ventilato aspira e trasferisce il prodotto in esame dai contenitori di grande capacità, con setto, ai dispositivi Steritest® NEO. I canister con la base blu contraddistinguono la membrana in esteri misti di cellulosa (MCE), che fornisce una portata di filtrazione ottimale per i prodotti standard.
Applicazioni
Il dispositivo Steritest® NEO è usato per il test di sterilità di liquidi in flaconi in doppio confezionamento, inclusi farmaci a somministrazione parenterale di grande volume e farmaci sintetici, privi di agente antimicrobico.
Caratteristiche e vantaggi
  • Un riferimento unico per i test di sterilità con i nostri dispositivi, le pompe, i terreni, i liquidi e i servizi
  • I dispositivi Steritest® vengono prodotti nel nostro Centro di Eccellenza di Molsheim, in Francia, con standard di controllo qualità elevati che rilasciano un Certificato di Qualità per ogni singolo lotto.
  • Nuovo modello di ago
Il nuovo ago è stato perfezionato, riducendone la lunghezza, aggiungendo un′impugnatura antiscivolo e un cappuccio con alette, per garantire all′operatore una presa sicura e una buona maneggevolezza mentre inserisce l′ago nei contenitori di piccole dimensioni
  • Una gestione intelligente delle operazioni
Il nuovo dispositivo Steritest® NEO per cartucce si avvantaggia di tutta una serie di migliorie, come i morsetti colorati, le graduazioni per misure di volume accurate, un′identificazione ancor più certa e una migliore tracciabilità, grazie alla nuova etichetta rimovibile.
  • Sistema completamente chiuso
Con i dispositivi Steritest® NEO, durante il test di sterilità i prodotti farmaceutici non sono mai esposti all′ambiente esterno. Filtrazione, risciacquo, aggiunta dei terreni e incubazione sono operazioni che vengono condotte in un sistema chiuso.
  • Prestazioni costanti
Test d'integrità effettuato sul 100% delle unità, rigorosi controlli fisici e microbiologici condotti in ogni fase dell'assemblaggio dei dispositivi Steritest® NEO prima del rilascio da parte della produzione
  • Nuovo strumento per la disconnessione dei tubi
I morsetti tagliatubi Velax® sono installati su tutti i dispositivi Steritest® NEO per garantire un taglio rapido e netto dei tubi, in tutta facilità.
Confezionamento
Confezione da 10 blister in doppio involucro, 2 buste da 5 blister ciascuna
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VELAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Configurato per
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2