Documenti fondamentali
TX1060
Supelco
1,2,4-Trichlorobenzene
Meets ACS Specifications
Sinonimo/i:
1,2,4-Trichlorobenzene, acs solvents
About This Item
Formula condensata:
1,2,4-C6H3Cl3
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
204-428-0
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99% (corrected for water content, GC)
Stato
liquid
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.02% Water (H2O)
Colore
APHA: ≤10
P. ebollizione
213.5 °C/1013 hPa
Punto di fusione
17 °C
Temp. transizione
flash point 99 °C
Solubilità
0.049 g/L
Densità
1.45 g/cm3 at 20 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Clc1c(ccc(c1)Cl)Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Meets ACS Specifications
Risultati analitici
Assay (GC, corrected for water content)99.0% minColor (APHA)10 maxFormClear liquidIdentity (IR-spectrum)ConformsTitrable acid0.0003meq/g maxWater (H2O)0.02% max
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113.0 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)