Documenti fondamentali
8.21152
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trichlorobenzene
for synthesis
Sinonimo/i:
1,2,4-Trichlorobenzene
About This Item
Formula condensata:
C6H3-1,2,4-(Cl)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
204-428-0
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥98% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
571 °C
Potenza
550 mg/kg LD50, oral (Rat)
6139 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
2.5-6.6 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
P. ebollizione
213.5 °C/1013 hPa
Punto di fusione
17 °C
Temp. transizione
flash point 99 °C
Densità
1.45 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Clc1c(ccc(c1)Cl)Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Toxicity of xenobiotics during sulfate, iron, and nitrate reduction in primary sewage sludge suspensions.: This study discusses the toxicological impacts of various xenobiotics, including 1,2,4-trichlorobenzene, in the context of environmental chemistry, highlighting the reduction processes in sewage sludge. This is relevant for those investigating the environmental fate and transport of chemical pollutants (Elsgaard et al., 2010).
  • Multigeneration study of 1,2,4-trichlorobenzene in rats.: This research examines the effects of 1,2,4-trichlorobenzene over multiple generations in rats, offering insights into the compound′s long-term biological impact, crucial for environmental health perspectives and risk assessment studies (Robinson et al., 1981).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.453 - 1.456
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113.0 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)