SX1310
Liquid Acid Spill Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
47131905
Prodotti consigliati
pH
11.4 ( in H2O, as aqueous solution)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
SpillSolv
Componenti
6 x 1kg SpillSolv Acid Neutralizer, 1 pair splash goggles with ventilation, 1 pair nitril gloves A15, 6 H.D. disposal bags 14" x 20" x 4 mil, 4 disposable plastic scoops and scrapers, 1 big sponge for residue clean ups, and 1 treatment guide. Dimensions: Height 13 inches, Length 191/2 inches, Width 7 inches.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2