Documenti fondamentali
SX0390
Supelco
Sodium Bromide
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinonimo/i:
Sodium Bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
BrNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-599-9
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 806 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
crystals
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.74 (22.5 °C, 430 g/L in H2O)
Solubilità
946 g/L
Anioni in tracce
bromate (BrO3-): ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.1%
Mg: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Meets ACS Specifications GR ACS
Risultati analitici
Assay (corrected)99.0% minBarium (Ba)0.002% maxBromate (BrO3)0.001% maxCalcium (Ca)0.002% maxChloride (Cl)0.2% maxHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)5ppm maxMagnesium (Mg)0.001% maxPotassium (K)0.1% maxSulfate (SO4)0.002% maxpH of a 5% solution at 25°C5.0-8.8
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1