Documenti fondamentali
SVHV010
Millipore
Unità filtrante in pressione Millipore® Sterivex
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, capacity 1000 mL
Sinonimo/i:
Unità filtrante a pressione Sterivex-HV
About This Item
Codice UNSPSC:
41104925
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiali
Eastar housing
PVDF membrane
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Nome Commerciale
Sterivex
Caratteristiche
holdup volume 2.2 mL
hydrophilic
Confezionamento
pack of 15 ea (SVHV01015)
pack of 50 ea (SVHV010RS)
Parametri
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
tecniche
sterile filtration: suitable
Altezza
67 mm
Capacità
1000 mL
Diametro
1.7 cm
Capacità filtro
1000 mL
Superficie filtrante
10 cm2
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Raccordi
female Luer-Lok® inlet fitting (with upstream vent)
male outlet nipple
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
- Le unità filtranti Sterivex funzionano con siringhe, pompe peristaltiche o contenitori a pressione. Eliminano il rischio di contaminazione connesso a decantazione o pipettaggio.
- Le unità Sterivex sono progettate per la dispensazione praticamente in qualsiasi contenitore. I dispositivi sono disponibili con diversi connettori in uscita (vedere tabella).
- Le unità filtranti Sterivex possono trattare volumi fino a 1000 o 2000 mL, in funzione del tipo di membrana usata nel dispositivo. Si possono scegliere tre membrane diverse.
- Sterilizzano per filtrazione volumi da 1000 a 2000 mL, usando unità filtranti Sterivex a pressione (la capacità dipende dal tipo di membrana usata nel dispositivo). Con tre diverse membrane a scelta e varie opzioni di connessioni in uscita, i filtri Sterivex si adattano a ogni flusso di lavoro e dispensano in quasi tutti i contenitori di raccolta. I filtri Sterivex funzionano con siringhe, pompe peristaltiche o contenitori a pressione ed eliminano il rischio di contaminazione connesso a decantazione o pipettaggio.
Caratteristiche e & vantaggi:
- Funziona con diversi dispositivi a pressione incluse siringhe, pompe peristaltiche e contenitori a pressione
- Disponibile con vari tipi di membrane adattabili ad applicazioni diverse con capacità fino a 2 L
Applicazioni:
Sterilizzazione di soluzioni acquose
Applicazioni
Per uso esclusivo a scopo di ricerca.
Principio
Pressione
Stato fisico
Codice colore: Trasparente
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Irradiazione con raggi gamma
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione degli organismi: Microrganismi
  • Modalità d′azione: Filtrazione
  • Applicazione: Filtrazione sterile
  • Uso previsto: Filtrazione di grandi volumi a pressione positiva
  • Istruzioni per l′uso: Consultare la sezione Istruzioni per l′uso della guida all′uso di Sterivex
  • Dichiarazione sulla conservazione: Conservare in luogo asciutto
  • Dichiarazione sullo smaltimento: Smaltire in conformità con i regolamenti vigenti nazionali, regionali e locali.
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Eastar is a trademark of Eastman Chemical Company
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sterivex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany