Documenti
SVGP010
Millipore
Filtro a pressione Millipore® Sterivex
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, capacity 2000 mL, without fitting bell
Sinonimo/i:
Unità filtrante a pressione Sterivex-GP
About This Item
Codice UNSPSC:
41104925
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiali
Eastar housing
polyethersulfone membrane
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Nome Commerciale
Sterivex
Caratteristiche
holdup volume 2.2 mL
hydrophilic
Confezionamento
pack of 15 ea (SVGP01015)
pack of 50 ea (SVGP01050)
Parametri
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
tecniche
sterile filtration: suitable
Altezza
67 mm
Capacità
2000 mL
Diametro
1.7 cm
Superficie filtrante
10 cm2
Matrice
Express PLUS
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
female Luer-Lok® inlet fitting (with upstream vent)
male outlet nipple
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
- le unità filtranti Sterivex funzionano con siringhe, pompe peristaltiche o contenitori sotto pressione. Eliminano il rischio di contaminazione connesso a decantazione o pipettaggio.
- le unità Sterivex sono progettate per poter dispensare in praticamente qualsiasi tipo di contenitore. I dispositivi sono disponibili con diversi connettori in uscita (vedere tabella).
- le unità filtranti Sterivex possono trattare volumi fino a 1000 o 2000 mL, a seconda del tipo di membrana scelta. Si possono scegliere tre membrane diverse.
- Sterilizza per filtrazione volumi da 1000 a 2000 mL, usando unità filtranti Sterivex sotto pressione (la capacità dipende dal tipo di membrana montata nel filtro). Con tre diverse membrane a scelta e varie opzioni di connessioni per l′uscita, i filtri Sterivex si adattano a ogni tipo di lavoro e dispensano in quasi tutti i contenitori di raccolta. I filtri Sterivex funzionano con siringhe, pompe peristaltiche o contenitori sotto pressione e eliminano il rischio di contaminazione connesso a decantazione o trasferimenti via pipetta.
Caratteristiche & vantaggi:
- funziona con diversi dispositivi sotto pressione incluse siringhe, pompe peristaltiche e contenitori sotto pressione
- disponibili con vari tipi di membrane adattabili ad applicazioni diverse con capacità fino a 2 L
Applicazioni:
sterilizzazione di soluzioni acquose.
Applicazioni
Per uso esclusivo a scopo di ricerca.
Principio
Pressione
Stato fisico
Codice colore: trasparente
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
irradiazione Gamma
Altre note
Istruzioni per l′uso
  • Ritenzione di organismi: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione
  • Applicazione: filtrazione sterilizzante
  • Uso previsto: filtrazione di grandi volumi a pressione positiva
  • Istruzioni per l′uso: consultare la sezione Istruzioni per l′uso della guida all′uso di Sterivex
  • Indicazioni sulla conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative vigenti locali.
Note legali
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Eastar is a trademark of Eastman Chemical Company
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sterivex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany