Documenti fondamentali
SVGPL10RC
Millipore
Filtri a pressione Sterivex Millipore®
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, capacity 2000 mL, male Luer-Lok® outlet fitting, pack of 15 ea
Sinonimo/i:
Unità filtrante a pressione Sterivex-GP
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiali
Eastar housing
polyethersulfone membrane
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Nome Commerciale
Sterivex
Caratteristiche
holdup volume 2.2 mL
hydrophilic
Confezionamento
pack of 15 ea
Parametri
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
tecniche
sterile filtration: suitable
Altezza
82 mm
Capacità
2000 mL
Diametro
1.7 cm
Capacità filtro
2000 mL
Superficie filtrante
10 cm2
Matrice
Express PLUS
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
female Luer-Lok® inlet fitting (with upstream vent)
male Luer-Lok® outlet fitting
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
- le unità filtranti Sterivex funzionano con siringhe, pompe peristaltiche o contenitori sotto pressione. Eliminano il rischio di contaminazione connesso a decantazione o trasferimenti via pipetta.
- Le unità Sterivex sono progettate per la dispensazione praticamente in qualsiasi contenitore. I dispositivi sono disponibili con diversi connettori in uscita (vedere tabella).
- Le unità filtranti Sterivex possono trattare volumi fino a 1000 o 2000 mL, in funzione del tipo di membrana usata nel dispositivo. Si possono scegliere tre membrane diverse.
- Sterilizzano per filtrazione volumi da 1000 a 2000 mL, usando unità filtranti Sterivex sotto pressione (la capacità dipende dal tipo di membrana montata nel dispositivo). Con tre diverse membrane a scelta e varie opzioni di connessioni in uscita, i filtri Sterivex si adattano a ogni flusso di lavoro e dispensano in quasi tutti i contenitori di raccolta. I filtri Sterivex funzionano con siringhe, pompe peristaltiche o contenitori sotto pressione e eliminano il rischio di contaminazione connesso a decantazione o trasferimenti via pipetta.
Caratteristiche & Vantaggi:
- funziona con diversi dispositivi a pressione incluse siringhe, pompe peristaltiche e contenitori a pressione
- disponibile con vari tipi di membrane adattabili ad applicazioni diverse con capacità fino a 2 L
Applicazioni:
sterilizzazione di soluzioni acquose
Applicazioni
Soltanto per scopi di ricerca.
Principio
Pressione
Stato fisico
Codice colore: trasparente
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
irradiazione Gamma
Altre note
Istruzioni per l′uso
  • Ritenzione di organismi: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione
  • Applicazione: filtrazione sterilizzante
  • Uso previsto: filtrazione di grandi volumi mediante pressione positiva
  • Istruzioni per l′uso: consultare la sezione Istruzioni per l′uso della guida all′uso di Sterivex
  • Indicazioni sulla conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative vigenti locali.
Note legali
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Eastar is a trademark of Eastman Chemical Company
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sterivex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany