SLLGH13
Filtri da siringa Millex™, PTFE idrofilo
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Millex-LG, Filtri da siringa, PTFE, 0,2 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE membrane
high-density polyethylene
high-density polyethylene housing
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex™
Caratteristiche
holdup volume< 25 μL (after air purge)
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex™
Parametri
45 °C max. temp.
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
tecniche
analytical sample preparation: suitable
Altezza
21.1 mm
Diametro
13 mm
Superficie filtrante
0.65 cm2
Volume
10 mL
Dimensione pori
0.2 μm pore size
input
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
SLLGX13NK sostituisce SLLGH13NK
Codice filtro: LG
Specifiche
Articoli
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.