SLLG013SL
Filtri da siringa Millex™, PTFE idrofilo
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, sterile
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Millex-LG, Filtri da siringa, PTFE, 0,2 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Livello qualitativo
Sterilità
ethylene oxide treated
sterile
Nome Commerciale
Millex™
Durata
3 yr
Caratteristiche
holdup volume< 50 μL
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex™
Parametri
45 °C max. temp.
75 psi max. inlet pressure
tecniche
sterile filtration: suitable
Diametro
13 mm
Superficie filtrante
0.65 cm2
inlet to outlet H
21 mm
Volume
10 mL
Matrice
Biopore™
Dimensione pori
0.2 μm
input
aqueous solution(s)
organic solvent(s)
tissue culture medium
Punto di bolla
>13 psi, 60/40% IPA/water
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
applicazioni
sample preparation
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
- nella preparazione di composti in dimetilsolfossido anidro (DMSO) per prove in vitro
- come filtro resistente ai solventi organici per la preparazione di una soluzione sterile di perclorato di 3,3′-diottadecilossacarbocianina (DiO) in etanolo
- per la rimozione di aggregati lipidici nella preparazione di piccole vescicole unilamellari (SUV)