Documenti fondamentali
SLGL0250S
Millipore
Unità filtrante Millex®-GS (sterile)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, male Luer-Lok® outlet, medical device
Sinonimo/i:
Filtri da siringa in esteri misti di cellulosa
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiali
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Nome Commerciale
Millex®
Caratteristiche
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL (after air purge)
hydrophilic
FDA registered
medical device
Produttore/marchio commerciale
Millex®
Parametri
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
Volume
100 mL
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer-Lok® outlet
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le unità filtranti Millex®-OR (sterili) sono dispositivi medici destinati all′uso come filtri da siringa per sterilizzare e/o chiarificare piccoli volumi di soluzione nella cura diretta dei pazienti e nell′allestimento di preparazioni galeniche.
Applicazioni
  • Irrigazione durante procedure di chirurgia oftalmica
  • Preparazione di soluzioni per iniezioni epidurali
  • Allestimento di preparazioni galeniche
Caratteristiche e vantaggi
  • Monouso, apirogeno e atossico
  • Rimozione dalle soluzioni ad uso clinico di microrganismi, particelle, precipitati e polveri non disciolte maggiori per dimensioni del grado di filtrazione specificato per la membrana
  • Filtro di membrana da 0,22 μin esteri misti di cellulosa(MCE) sigillato in un contenitorein polivinilcloruro (PVC)
  • Compatibile con la maggior parte delle soluzioni acquose
  • Dotato di marchio CE e registrazione presso la FDA
Altre note
Questi dispositivi sono destinati esclusivamente all′impiego da parte di personale medico e/o di laboratorio qualificato.
Note legali
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3