Documenti fondamentali
SLMPL25SS
Millipore
Unità filtrante Millex-MP (sterile)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, polyethersulfone membrane, hydrophilic, male Luer-Lok® outlet, medical device
Sinonimo/i:
Filtri da siringa in polietersolfone
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiali
PVC housing
polyethersulfone membrane
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Nome Commerciale
Millex
Caratteristiche
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL after air purge
hydrophilic
FDA registered
medical device
Produttore/marchio commerciale
Millex
Parametri
≥175 mL/min flow rate at 30 psi
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
23 mm
Volume
100 mL
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer-Lok® outlet
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le unità filtranti Millex-MP (sterili) sono dispositivi medici destinati all′uso come filtri da siringa per sterilizzare e/o chiarificare piccoli volumi di soluzione nella cura diretta dei pazienti e nell′allestimento di preparazioni galeniche.
Applicazioni
  • Benefici clinici: Rimozione dalle soluzioni ad uso clinico di microrganismi, particelle, precipitati e polveri non disciolte maggiori per dimensioni del grado di filtrazione specificato per la membrana.
  • Farmacia ospedaliera: Filtrazione sterile e/o chiarificazione di piccoli volumi di farmaci proteici, di agenti per imaging diagnostico, di farmaci chemioterapici, di soluzioni acquose o acqua nell′allestimento di preparazioni galeniche.
  • Cura diretta del paziente: Sterilizzazione e/o rimozione di particolato da soluzioni epidurali e altri liquidi anestetici, nonché da soluzioni di irrigazione impiegate in procedure di tipo oftalmico, in procedure oculari e in altre procedure chirurgiche.
Caratteristiche e vantaggi
  • Esclusivamente monouso, apirogeno e atossico
  • Filtro a membrana in polieteresolfone (PES) sigillato in un contenitore di polivinilcloruro (PVC)
  • Uscita Luer-Lok® maschio
  • Compatibile con la maggior parte delle soluzioni acquose
  • Dotato di marchio CE e registrato presso la FDA
Altre note
Questi dispositivi sono destinati esclusivamente all′impiego da parte di personale medico e/o di laboratorio qualificato.
Note legali
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany