Key Documents
SLGVS25US
Millipore
Filtri di protezione dei trasduttori di pressione Dualex Ultra (sterili)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophobic, male Luer-Lok® outlet, medical device
Sinonimo/i:
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiali
PVC housing
PVDF membrane
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Nome Commerciale
Millex®
Caratteristiche
CE compliant
hydrophobic
FDA registered
medical device
Produttore/marchio commerciale
Millex®
Parametri
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
45 °C max. temp.
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
23 mm
Matrice
Durapel
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer-Lok® outlet
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le unità di protezione dei trasduttori di pressione Dualex-Ultra (sterili) sono dispositivi medici utilizzati nei sistemi da emodialisi per la protezione in linea dei sensori di pressione.
Applicazioni
Le protezioni dei trasduttori vengono utilizzate nei sistemi da emodialisi come dispositivi di protezione in linea dei sensori di pressione.
Caratteristiche e vantaggi
  • Proteggono i pazienti dalla contaminazione crociata di origine batterica o particellare
  • Evitano che sangue e soluzioni dializzanti danneggino i trasduttori di pressione che sono strumenti molto sensibili
  • I raccordi Luer-Lok® di cui sono dotate sono ideali per i sistemi da emodialisi ad alto flusso
  • Ai fini dell'impiego in emodialisi, la membrana è sigillata alla sommità (luer femmina)
  • Dotate di marchio CE e registrate presso la FDA
Altre note
Questi dispositivi sono destinati esclusivamente all′impiego da parte di personale medico e/o di laboratorio qualificato.
Note legali
DURAPEL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany