Documenti fondamentali
SLFH025
Millipore
Filtri da siringa Millex, PTFE, idrofobi
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Millex-FH, Filtri da siringa, PTFE, 0,45 μm, Filtri da siringa, membrana Fluoropore® in PTFE
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex
Caratteristiche
holdup volume< 100 μL
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Millex
Parametri
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
tecniche
HPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altezza
19.7 mm
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
3.9 cm2
Volume
100 mL
Matrice
Fluoropore®
Dimensione pori
0.45 μm
input
sample type organic solution(s)
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
  • I filtri da siringa Millex con membrana Fluoropore® (PTFE) sono ideali per la rimozione di particelle di piccole dimensioni e la chiarificazione di soluzioni organiche, la ventilazione sterile dei serbatoi di stoccaggio e la filtrazione sterilizzante dei gas.
  • Alloggiamento in polietilene ad alta densità (HDPE) o polipropilene per un basso rilascio di estraibili.
  • Le membrane sono caratterizzate da ampia compatibilità chimica ed eccellente resistenza ai solventi per un recupero del campione massimo.
Note legali
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.
HPTLC-MS was used to analyze stevioside and rebaudioside in artificial sweeteners, stevia plants, cola and isotonic drinks with a minimum of sample preparation.
Protocolli
HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
HPTLC–MS analysis of quinine in tonic water and caffeine in coffee and cola drinks. Tonic and cola drinks decarbonized through ultrasonication, and coffee extracted through PTFE filter.