ULTRA100
Flaconcini di vetro borosilicato trasparente certificati
box of 100 × 40 mL, for TOC analysis
Confezionamento
box of 100 × 40 mL
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
general analytical
personal care
Descrizione generale
Ultra-100 - Scatola da 100 flaconcini in vetro borosilicato trasparente certificato da 40 mL con tappo da 24 mm e setti in silicone rivestiti in PTFE. Il contenitore include il certificato individuale. I flaconcini certificati hanno un contenuto in C da TOC <0,010 mg/L. Tutti e 100 i flaconcini sono anche dotati di tappi antipolvere
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)