SLFH02510
Filtro di sfiato
For use with Direct-Q® (1997-2010) / AFS® (2003-2012) / Simplicity® systems with integrated storage tanks of 2 / 3.5 / 10 L capacity
Sinonimo/i:
filtro di sfiato per serbatoio Filtri Millex™-LG da 0,45 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophobic
Confezionamento
pkg of 10 units
Altezza
2.5 cm (1 in.)
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Compatibilità
for use with AFS®
for use with Direct-Q®
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
When water is withdrawn from the tank, air comes in to replace it. The Vent Filter is used to purify the air that enters the tank. The Tank Vent Filter: ™μ®
Applicazioni
filtro di sfiato per serbatoio ™μ®®®
Caratteristiche e vantaggi
- Materiale di consumo originale per la sostituzione del filtro della cartuccia QPAK – QPAK00TEX. ™μ
- Made of hydrophobic PTFE filter membrane.
Altre note
Indicazioni per l′uso
- Capacità di ritenzione: microrganismi
- Modalità d′azione: filtrazione
- Applicazione: analisi generali di laboratorio
- Uso previsto: purificazione dell′acqua
- Istruzioni per l′uso: Questo articolo fornisce acqua filtrata attraverso membrane da 0,45 μm. Consultare la sezione “Installazione” della guida all′uso delle dotazioni del sistema (disponibile nella chiavetta USB fornita nella confezione del sistema)
- Avvertenze per la conservazione: conservare in luogo asciutto
- Avvertenze per lo smaltimento: smaltire in conformità con le normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany