Documenti fondamentali
SEGPT0045
Millipore
Unità filtrante STERITOP® E-GP Eco-friendly
greener alternative
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, capacity 150 mL × 1000 mL, 45 mm thread, pack of 12 ea
Sinonimo/i:
Sistema di filtrazione sterilizzante col vuoto Steritop® E-GP senza imbuto
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
NACRES:
NB.24
Materiali
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; irradiated
Nome Commerciale
Steritop®
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pack of 12 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
max. temp. at 45 °C
Descrizione
2.4 mL (hold-up volume)
tecniche
sterile filtration: suitable
Altezza
70 mm
Capacità
150 mL × 1000 mL
Diametro
9.5 cm
Diam. filtro
73 mm
Superficie filtrante
40 cm2
Matrice
Express PLUS
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
inlet thread(s)
45 mm thread
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Con i sistemi di filtrazione Stericup® and Steritop® potete filtrare senza problemi e lavorare in tutta tranquillità.
I filtri sterili Stericup® E e Steritop® E sono sistemi di filtrazione sterile sottovuoto sviluppati come alternativa verde in grado di ridurre l′impiego di plastica e l′imballaggio in misura significativa.
Questo dispositivo Steritop® E è un raccordo filtrante con filettatura da 45 mm che fa uso di un filtro a membrana in polieteresolfone (PES) con pori da 0,22 μm. L′elemento filettato da 45 mm si raccorda direttamente con le bottiglie per terreni di coltura a collo ampio (come le bottiglie Gibco® o le bottiglie di vetro) Utilizzare una bottiglia di raccolta con filettatura da 45 mm in vetro o plastica di capacità non superiore a 2 litri.
Utilizzare esclusivamente bottiglie in vetro o in plastica progettate per applicazioni sotto vuoto.
Siamo impegnati a mettere a vostra disposizione Prodotti Verdi Alternativi che rientrino in una della 4 categorie di alternative verdi . Questo è un prodotto sviluppato secondo l′approccio del Design for Sustainability (DfS) Cliccando qui è possibile prendere visione del suo profilo DfS (DfS scorecard)
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il DATABASE ACT
Applicazioni
I sistemi Stericup® e Steritop® sono pensati per ridurre la formazione di schiuma e la denaturazione delle proteine e, nello stesso tempo, per massimizzare il flusso di filtrazione e possono essere utilizzati per la filtrazione sterile col vuoto di soluzioni acquose quali i terreni di coltura e i fluidi biologici.
  • Terreni di coltura con/senza additivi
  • Tamponi
  • Soluzioni biologiche
Solo per fini di ricerca
Caratteristiche e vantaggi
Le caratteristiche della membrana, quali composizione e dimensione dei pori, sono riportate in tutta evidenza sull′elemento filtrante Steritop®, per velocizzare la scelta del filtro adatto per ogni applicazione.
Altre note
Note legali
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany