Documenti fondamentali
S2GVT05RE
Millipore
Unità filtrante da vuoto Millipore® Steritop® da bottiglia
pore size 0.22 μm, PVDF membrane, funnel capacity 500 mL, pack of 12 ea
Sinonimo/i:
SCGVT05RE, Sistema di filtrazione sterilizzante Steritop Quick Release-GV
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
NACRES:
NB.24
Materiali
PVDF membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; irradiated
Nome Commerciale
Steritop®
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pack of 12 ea
Parametri
max. temp. at 45 °C
Descrizione
2.4 mL (hold-up volume)
tecniche
sterile filtration: suitable
Altezza
148 mm
Capacità
500 mL
Diametro
12.5 cm
Diam. filtro
73 mm
Superficie filtrante
40 cm2
Capacità imbuto
500 mL
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Con i sistemi di filtrazione Stericup® and Steritop® potete filtrare senza problemi e lavorare in tutta tranquillità.
I dispositivi per la filtrazione sterile Stericup® e Steritop utilizzano membrane affidabili e dalle prestazioni elevate per una filtrazione sterile di reagenti di laboratori, tamponi e terreni ottimale. Questi dispositivi abbinano portate e prestazioni di alto livello ad un binding aspecifico ridotto e ad una forma stabile e priva di sporgenze.
Questo imbuto filtrante innestabile su bottiglia (“bottle-top”) Steritop® da 500 mL provvisto di membrana in polieteresolfone (PVDF) da 0.22 μm può essere impiegato in abbinamento con flaconi di raccolta con apertura da 45 mm, specifici per applicazioni sotto vuoto.
Questo articolo sostituisce direttamente il prodotto SCGVT05RE
Applicazioni
I sistemi Stericup® e Steritop® sono pensati per ridurre la formazione di schiuma e la denaturazione delle proteine e, nello stesso tempo, per massimizzare il flusso di filtrazione e possono essere utilizzati per la filtrazione sterile col vuoto di soluzioni acquose quali i terreni di coltura e i fluidi biologici.
  • Terreni di coltura con/senza additivi
    • Tamponi
    • Soluzioni biologiche
  • Solo Per uso a fini di ricerca
    Caratteristiche e vantaggi
    Le caratteristiche della membrana, quali la composizione e la dimensione dei pori, sono riportate in tutta evidenza sull′elemento filtrante Steritop®, in modo da velocizzare la scelta del filtro adatto per ogni applicazione.
    Note legali
    Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany