Documenti fondamentali
S200B10RE
Millipore
Flaconi di raccolta Stericup® Millipore®
capacity 1000 mL, sterile; irradiated, pack of 12 ea
Sinonimo/i:
Flacone di raccolta Stericup Quick Release, SC00B10RE
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Materiali
polystyrene bottle
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; irradiated
Nome Commerciale
Stericup®
Confezionamento
pack of 12 ea
Parametri
45 °C max. temp.
Descrizione
2.4 mL (hold-up volume)
Altezza
183 mm
Capacità
1000 mL
Diametro
45 mm
Raccordi
45 mm inlet thread(s)
outlet bottle top (Universal)
Compatibilità
for use with Steritop Filter Units
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I sistemi filtranti Stericup® e Steritop® consentono di lavorare con semplicità e di filtrare in tutta sicurezza.
I flaconi di raccolta Stericup® sono ora dotati di un tappo di sicurezza "click seal” che consente una presa sicura anche se bagnato. Un segnale di stop tattile conferma la perfetta sigillatura del flacone di raccolta, mentre la superficie satinata ne consente una chiara etichettatura.
La capacità di questo flacone di raccolta Stericup® con bocca di 45 mm è di 1.000 mL.
Questo articolo sostituisce direttamente SC00B10RE
Applicazioni
I sistemi Stericup® e Steritop® sono stati ideati per ridurre la formazione di schiuma e la denaturazione delle proteine e per massimizzare, nello stesso tempo, il flusso; possono essere utilizzati per la filtrazione sterilizzante sotto vuoto di soluzioni acquose come terreni di coltura e fluidi biologici.
  • terreni per la coltura di tessuti, +/- additivi
  • tamponi
  • soluzioni biologiche
Solo per fini di ricerca
Caratteristiche e vantaggi
  • Il tappo "click seal" è flangiato e modificato per consentire una presa sicura anche se bagnato; inoltre, un segnale di stop tattile conferma la chiusura del flacone di raccolta. Diminuiranno, pertanto, Le preoccupazioni circa la possibilità di rovesciare o di contaminare il contenuto sterilizzato.
  • L′ampia superficie di scrittura satinata e il tappo di colore più chiaro del flacone di raccolta facilitano una chiara etichettatura, migliorando la leggibilità e riducendo il rischio di sbavature e la conseguente impossibilità di lettura.
  • Il tappo "click seal" può essere appoggiato sul fianco, evitando rischi di contaminazione.
  • I flaconi di raccolta sono impilabili e consentono, quindi, di risparmiare spazio di stoccaggio.
Note legali
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany