Documenti fondamentali
SE1M003M00
Millipore
Provetta da vuoto Millipore® Steriflip® con filtro in testa
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
Sinonimo/i:
Unità filtranti sterili Steriflip®-HV per provette da centrifuga
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
Materiali
PVDF membrane
acrylic housing
polypropylene
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Nome Commerciale
Steriflip®
Caratteristiche
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
Confezionamento
pack of 25 ea
Parametri
45 °C max. temp.
tecniche
sterile filtration: suitable
Altezza
138 mm
Capacità
50 mL
Diametro
6.4 cm
Diam. filtro
4 cm
Superficie filtrante
7 cm2
Capacità imbuto
50 mL
Volume d’esercizio
50 mL
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Raccordi
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
Solo per uso a fini di ricerca
I sistemi di filtrazione Steriflip® sono progettati per essere impiegati nella filtrazione sterile sotto vuoto di soluzioni acquose come i terreni di coltura tissutale e i fluidi biologici.
  • Terreni di coltura con/senza additivi
  • Tamponi
  • Soluzioni biologiche
Il sistema di filtrazione Steriflip® è stato impiegato nella produzione di lentivirus.
Caratteristiche e vantaggi
  • Un semplice sistema chiuso vuoto-assistito evita trasferimenti poco puliti dei campioni
  • Scegliendo il filtro a rete in nylon con il grado di filtrazione più adatto è possibile separare le cellule dai detriti cellulari
  • Ideali per sterilizzare piccoli lotti di terreno di coltura
  • Compatibili con qualsiasi provetta da centrifuga da 50 mL, evitano l′impiego di materiali superflui, le perdite di tempo e il rischio di fuoriuscita del campione
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Laura M Chambers et al.
PloS one, 15(4), e0228511-e0228511 (2020-04-30)
To evaluate intraperitoneal (IP) tumor engraftment, metastasis and growth in a pre-clinical murine epithelial ovarian cancer (EOC) model using both transabdominal ultrasound (TAUS) and bioluminescence in vivo imaging system (IVIS). Ten female C57Bl/6J mice at six weeks of age were
Mateusz Legut et al.
Cell reports, 30(9), 2859-2868 (2020-03-05)
A key limitation of the widely used CRISPR enzyme S. pyogenes Cas9 is the strict requirement of an NGG protospacer-adjacent motif (PAM) at the target site. This constraint can be limiting for genome editing applications that require precise Cas9 positioning. Recently
Protocolli
Detergent Removal with Amicon® Pro Centrifugal Filters