C-26500
Follicle Dermal Papilla Cell Growth Medium
Basal Medium, 500 ml
Sinonimo/i:
Recommended with C-39625 or C-39620
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
aqueous solution
Confezionamento
pkg of 500 ml
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
To form a complete medium, it should be combined with the media supplements: C-39625 or C-39620
Applicazioni
Componenti
Qualità
Stoccaggio e stabilità
Mantenimento delle subcolture
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Articoli
Primary human follicle dermal papilla cells and optimized culture medium. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.