Documenti fondamentali
SCNY00100
Millipore
Unità filtranti Steriflip® Millipore® per la filtrazione sottovuoto
pore size 100.0 μm, Nylon membrane (net), funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
Sinonimo/i:
Steriflip® Nylon Net Sterile Centrifuge Tube Top Filter Unit, tube top sterile filter unit, tube top vacuum filter, tube top vacuum sterile filtering unit
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
Materiali
Nylon membrane (net)
acrylic housing
polypropylene
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Nome Commerciale
Steriflip®
Caratteristiche
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
Confezionamento
pack of 25 ea
Parametri
45 °C max. temp.
tecniche
sterile filtration: suitable
Altezza
138 mm
Diametro
6.4 cm
Diam. filtro
4 cm
Superficie filtrante
7 cm2
Capacità imbuto
50 mL
Volume d’esercizio
50 mL
Dimensione pori
100.0 μm pore size
Raccordi
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I dispositivi di filtrazione Steriflip® consentono di separare grandi volumi di materiale cellulare con il vantaggio aggiuntivo di mantenere un ambiente sterile che assicura la sterilità del campione, una possibilità che i dispositivi filtranti a flusso per gravità “open-top” non possono garantire. L′unità filtrante sterile per provette da centrifuga con attacco in testa consente il passaggio delle cellule e contemporaneamente trattiene agglomerati di tessuto di grandi dimensioni. Ciò migliora il recupero e riduce il tempo necessario alla raccolta delle cellule isolate.
Applicazioni
Per uso esclusivo in attività di ricerca.
® L′unità filtrante sterile per provette da centrifuga, con attacco in testa è stata impiegata nell′acquisizione e nel trattamento di campioni tumorali. È stato usato, inoltre, per l′isolamento di cellule staminali cardiache (CSC) da cuori espiantati di topo Balb/c.
Note legali
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Steven D Forsythe et al.
Annals of surgical oncology, 27(13), 4950-4960 (2020-07-08)
Chemotherapy dosing duration and perfusion temperature vary significantly in HIPEC protocols. This study investigates patient-derived tumor organoids as a platform to identify the most efficacious perfusion protocol in a personalized approach. Peritoneal tumor tissue from 15 appendiceal and 8 colon
Articoli
rganoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.