Documenti fondamentali
SCNY00020
Millipore
Provetta da vuoto Millipore® Steriflip® con filtro in testa
pore size 20.0 μm, Nylon membrane (net), funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
Sinonimo/i:
Unità filtranti sterili Steriflip® per provette da centrifuga
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
Nylon membrane (net)
acrylic housing
polypropylene
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Nome Commerciale
Steriflip®
Caratteristiche
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
Confezionamento
pack of 25 ea
Parametri
45 °C max. temp.
tecniche
sterile filtration: suitable
Altezza
138 mm
Capacità
50 mL
Diametro
6.4 cm
Diam. filtro
4 cm
Superficie filtrante
7 cm2
Capacità imbuto
50 mL
Dimensione pori
20.0 μm pore size
Raccordi
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le unità filtranti Steriflip® sono state progettate per filtrare il contenuto di provette da centrifuga standard da 50 mL, senza dover trasferire il campione. Sono utili nella sterilizzazione di soluzioni acquose (fino a 50 ml), nella filtrazione sterilizzante di piccoli lotti di terreno di coltura, di tamponi contenenti proteine o piccole molecole di valore elevato e nell′isolamento di cellule.
Applicazioni
Solo per uso a fini di ricerca
L′unità filtrante sterile Steriflip® per provette da centrifuga è stata utilizzata:
  • per caricare le cellule e nell'acquisizione di immagini
  • per l'isolamento e la coltura di cellule gangliari retiniche (RGCs) e cellule amacrine (ACs) da retine di topo adulto
  • per l'isolamento di cellule tumorali dopo digestione.
Caratteristiche e vantaggi
  • Un semplice sistema chiuso vuoto-assistito evita trasferimenti poco puliti dei campioni
  • Scegliendo il filtro a rete in nylon con il grado di filtrazione più adatto è possibile separare le cellule dai detriti cellulari
  • Ideali per sterilizzare piccoli lotti di terreno di coltura
  • Compatibili con qualsiasi provetta da centrifuga da 50 mL, evitano l′impiego di materiali superflui, le perdite di tempo e il rischio di fuoriuscita del campione
Note legali
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Yong H Park et al.
PloS one, 15(12), e0242426-e0242426 (2020-12-08)
Cell culture is widely utilized to study the cellular and molecular biology of different neuronal cell populations. Current techniques to study enriched neurons in vitro are primarily limited to embryonic/neonatal animals and induced pluripotent stem cells (iPSCs). Although the use