Merck
Tutte le immagini(6)
Key Documents
SCC470
Sigma-Aldrich
Linea cellulare di carcinoma del cavo orale a cellule squamose (OSCC) di topo MOC2
Mouse
Sinonimo/i:
Linea cellulare MOC2, linea cellulare di carcinoma orale, linea cellulare di carcinoma orale 2 di topo
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.71
product name
Linea cellulare di carcinoma del cavo orale a cellule squamose (OSCC) di topo MOC2,
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Confezionamento
vial of ≥1X10⁶ cells/vial  vials
Produttore/marchio commerciale
Millipore
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
liquid nitrogen
Temperatura di conservazione
−196°C
Applicazioni
  • Ogni microprovetta contiene > 1x106 cellule vitali.
  • L′origine umana delle cellule MOC2 così come la loro negatività a un′eventuale contaminazione con altre specie, quali ratto, topo, criceto cinese, criceto dorato e primate non umano sono state accertate tramite il pannello Clear di Charles River Animal Diagnostic Services
  • Le cellule sono risultate negative per le malattie infettive rispetto al pannello Mouse Essential Clear di Charles River Animal Diagnostic Services.
  • Le cellule sono negative alla contaminazione da micoplasmi.
Caratteristiche e vantaggi
Le linee cellulari MOC (Mouse Oral Cancer) forniscono un modello di tumore HNSCC singenico che può essere trapiantato in topi C57BL/6. Queste linee cellulari sono modelli importanti per applicazioni di infiltrazione di cellule immunitarie. Le linee MOC sono state utilizzate per confrontare e identificare potenziali scenari clinici applicabili al carcinoma orale a cellule squamose umano. La linea cellulare MOC2 è stata derivata da tumori primari in un topo C57BL/6 WT e dimostra un fenotipo di crescita aggressivo e una ridotta espressione di MHC I.
Descrizione del bersaglio
Nonostante i continui sforzi per comprendere le vie di crescita e di segnalazione nel carcinoma a cellule squamose della testa e del collo (HNSCC), gli esiti per i pazienti sono rimasti sostanzialmente invariati negli ultimi decenni. Negli ultimi anni, un ostacolo significativo alla comprensione e allo studio delle risposte immunitarie nel contesto del cancro è stato rappresentato dalla mancanza di modelli murini singenici disponibili. Gli approcci basati sugli xenotrapianti sono stati storicamente modelli popolari, ma purtroppo non modellano le risposte immunitarie adattative importanti.La linea cellulare MOC2 esprime il CD44, che è stato implicato come marcatore delle cellule staminali del cancro che tipicamente caratterizza i tumori con una maggiore resistenza al trattamento terapeutico, a un livello superiore rispetto alla linea cellulare MOC1. La linea cellulare MOC2 genera un microambiente tumorale con livelli inferiori di cellule T CD8+. La linea cellulare MOC2 presenta un modello di crescita più aggressivo rispetto alla crescita più indolente osservata con le cellule MOC1.Le linee cellulari MOC hanno ampliato le nostre conoscenze sulla downregulation di CXCL14 nei linfonodi metastatici. In precedenza, l'espressione di CXCL14 era stata associata a meccanismi di soppressione del tumore associati alle cellule T. Gli studi sui linfociti infiltranti il tumore (TIL) condotti con MOC1 e MOC2 hanno rilevato un'associazione cellula-specifica nei carcinomi orali a cellule squamose (OSCC) che comporta la downregulation di CXCL14 con conseguente aumento dei TIL che porta alla soppressione del tumore.Il gruppo di linee cellulari MOC conteneva mutazioni comuni del carcinoma nervoso centrale (HNSCC) oltre a percorsi guida del carcinoma nervoso centrale (OSCC) correlati all'uomo. Tutte le linee MOC condividono mutazioni della via RAS e MOC22 è risultata avere mutazioni HRAS, il che è rilevante in relazione ai gruppi di OSCC umani HRAS-mutanti. Origine: La linea cellulare MOC2 è stata derivata da tumori orali indotti da carcinogeni in topi C57BL/6 immunocompetenti..Bibliografia: 1. Judd, N. P., Allen, C. T., Winkler, A. E., & Uppaluri, R. (2012). Comparative analysis of tumor-infiltrating lymphocytes in a syngeneic mouse model of oral cancer. Otolaryngology--Head and Neck Surgery, 147(3), 493-500.2. Parikh, A., Shin, J., Faquin, W., Lin, D. T., Tirosh, I., Sunwoo, J. B., & Puram, S. V. (2020). Malignant cell-specific CXCL14 promotes tumor lymphocyte infiltration in oral cavity squamous cell carcinoma. Journal for ImmunoTherapy of Cancer, 8(2).​3. Onken, M. D., Winkler, A. E., Kanchi, K. L., Chalivendra, V., Law, J. H., Rickert, C. G., ... & Uppaluri, R. (2014). A surprising cross-species conservation in the genomic landscape of mouse and human oral cancer identifies a transcriptional signature predicting metastatic disease. Clinical Cancer Research, 20(11), 2873-2884.
Stoccaggio e stabilità
Le cellule MOC2 vanno conservate in azoto liquido fino al momento dell′uso. Dopo il primo scongelamento le cellule possono essere mantenute in coltura per almeno 10 passaggi senza alcuna compromissione significativa dell′espressione e della funzionalità dei marcatori cellulari.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3