SCC117
Histone H2B-GFP expressing HeLa Cell Line
Human
Sinonimo/i:
Histone H2B
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Histone H2B-GFP expressing HeLa Cell Line, The Histone H2B-GFP expressing HeLa cell line is a useful cell model for imaging and analysis of chromosome dynamics.
Origine biologica
human
Livello qualitativo
tecniche
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Chromatin Biology
Histones
Qualità
• Cells are tested by PCR and are negative for HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C and HIV-1 & 2 viruses.
• Cells are negative for mycoplasma contamination.
• Each lot of cells are genotyped by STR analysis to verify the unique identity of the cell line.
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2