SC1002
Anti-Sox2 Mouse mAb (245610)
lyophilized, clone 245610, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
245610, monoclonal
Forma fisica
lyophilized
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Sox2(20674)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry (10 µg/ml; see comments)
Flow Cytometry (see comments)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
NTERA-2 cells
Altre note
Graham, V., et al. 2003.Neuron39, 749.
Stevanovic, M. 2003.Mol. Biol. Rep.30, 127.
Kishi, M., et al. 2000.Development127, 791.
Uwanogho, D., et al. 1995.Mech. Dev.49, 23.
Yuan, H., et al. 1995.Genes Dev.9, 2635.
WGK 1