Documenti fondamentali
487506
Sigma-Aldrich
p-Nitrophenyl-α-D-glucopyranoside
≥98% (HPLC), solid, α-glucosidase substrate, Calbiochem®
Sinonimo/i:
p-Nitrophenyl-α-D-glucopyranoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15NO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
p-Nitrophenyl-α-D-glucopyranoside, Chromogenic substrate for α-glucosidase.
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Impurezze
≤0.3% p-nitrophenol
Colore
white
Solubilità
water: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
IFBHRQDFSNCLOZ-ZIQFBCGOSA-N
Descrizione generale
Chromogenic substrate for α-glucosidase.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Berthelot, K., and Delmotte, F.M. 1999. Appl. Environ. Microbiol. 65, 2907.
Wimmer, B., et al. 1997. Biochem. J. 328, 581.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3