SAU050ML20EP10
Gruppo sacca Mobius® Silver con porte sull′estremità
50mL Standard PureFlex™
Sinonimo/i:
Mobius®, Silver, 50 mL Standard PureFlex™ End Ported Bag
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PureFlex™ film (with hanger)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® Single Use
Mobius®
Parametri
50 mL sample volume
Lunghezza
14.3 cm (5.6 in.)
Larghezza
7.5 cm (2.9 in.)
Raccordi
female Luer outlet fitting (with cap)
Componenti
C-Flex 374 tubing, 1/8 in. ID x 1/4 in. OD, 18 in. long
Pinch clamp