Documenti fondamentali
SAU0001L20EP10
Millipore
Gruppo sacca Mobius® Silver con porte sull′estremità
1L Standard PureFlex
Sinonimo/i:
Sacca Mobius® con porte sull’estremità, Silver, 1 L PureFlex standard
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiali
PureFlex film (with hanger)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® Single Use
Mobius®
Parametri
1 L sample volume
Lunghezza
30.8 cm (12.1 in.)
Larghezza
15.0 cm (5.9 in.)
Raccordi
female Luer outlet fitting (with cap)
Componenti
Silicone trattato al platino, DI 3 mm x DE 6 mm, lunghezza 18 in con tecnologia NovaSeal
Tubo C-Flex 374, DI 3/8 in x DE 1/4 in, lunghezza 18 in
Morsetto a pinza
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany