S7114
Soluzione antifade
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.41
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Livello qualitativo
tecniche
activity assay: suitable (apoptosis)
Metodo di rivelazione
fluorometric
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
Antisbiadimento: p-fenilendiammina e glicerolo il soluzione di PBS.
Applicazioni
Per l′uso con colorazioni fluorescenti, come quelle con DAPI e ioduro di propidio. La soluzione antisbiadimento previene la perdita permanente di fluorescenza o l′ossidazione del segnale fluorescente da fotosbiancamento ed esposizione prolungata a fonti luminose ad alta intensità in quanto inibisce lo spegnimento dei segnali fluorescenti. La soluzione è convalidata per l′uso con cromosomi in metafase, cellule intere (nuclei in interfase) e sezioni di tessuto fissate in formalina e incluse in paraffina.
Materiali forniti
Ogni microprovetta contiene 1 mL di soluzione antisbiadimento
Avvertenze e precauzioni
La soluzione antisbiadimento è una potenziale tossina ed è irritante è una potenziale tossina ed è irritante. Usare la massima cautela. Evitare il contatto con occhi, cute e membrane mucose. Durante la manipolazione, indossare guanti e camice da laboratorio. Attenersi alle linee guida del proprio istituto in materia di smaltimento dei rifiuti pericolosi. Mantenere la microprovetta ben chiusa e limitarne l'esposizione alla luce.
Prodotti correlati
DAPI/Soluzione antisbiadimento S7113
Soluzione di ioduro di propidio S7109
Soluzione di ioduro di propidio/antisbiadimento S7112
Materiali forniti
Ogni microprovetta contiene 1 mL di soluzione antisbiadimento
Avvertenze e precauzioni
La soluzione antisbiadimento è una potenziale tossina ed è irritante è una potenziale tossina ed è irritante. Usare la massima cautela. Evitare il contatto con occhi, cute e membrane mucose. Durante la manipolazione, indossare guanti e camice da laboratorio. Attenersi alle linee guida del proprio istituto in materia di smaltimento dei rifiuti pericolosi. Mantenere la microprovetta ben chiusa e limitarne l'esposizione alla luce.
Prodotti correlati
DAPI/Soluzione antisbiadimento S7113
Soluzione di ioduro di propidio S7109
Soluzione di ioduro di propidio/antisbiadimento S7112
Stoccaggio e stabilità
Conservazione raccomandata: da
-15ºC a -25ºC
al riparo dalla luce
-15ºC a -25ºC
al riparo dalla luce
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2