RW1904700
Filtri a membrana rinforzati
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana MCE, pori di 1,2 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web cellulose membrane
white filter
Livello qualitativo
Descrizione
47 mm diameter, mixed cellulose esters, 1.2 µm pore size, polyester web
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
260 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Spessore
200 μm
Dimensione pori
1.2 μm pore size
75 % porosity
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Caratteristiche & Vantaggi
•Prefiltri con elevata capacità di trattenere i contaminanti, per una maggiore processività
•Substrato in materiale a prova di rilascio, che non immette fibre nel flusso a valle del filtro
Applicazioni:
prefiltrazione a monte dei filtri di grado sterilizzante
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3