Documenti fondamentali
QTUM000IX
Milli-Q
Cartuccia per purificazione finale Quantum® IX
For Direct-Q® and Milli-Q® Academic / Biocel / Gradient / Synthesis water purification systems
Sinonimo/i:
Cartuccia per purificazione finale Quantum®
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materiali
polypropylene and polyethylene
Livello qualitativo
Caratteristiche
can remove trace levels of organics and ions from ultrapure water
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Quantum®
Resistività
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
<10 ppb
Capacità
36 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 21 g NaCl)
Compatibilità
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La cartuccia IX è concepita per rimuovere contaminanti ionici sotto il livello di tracce per.garantire la qualità dell′acqua richiesta dalle vostre applicazioni. ®®®
Applicazioni
This polishing cartridge retains both ions and organics, and is recommended for most laboratory needs.
Caratteristiche e vantaggi
  • Sostitutivo originale dei materiali di consumo per la purificazione dell′acqua Milli-Q®.
  • Certificato di qualità disponibile online.
Note legali
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany