Documenti fondamentali
QGARDTBX1
Milli-Q
Cartuccia di purificazione Q-Gard®
For Milli-Q® Advantage A10/Reference systems, for dedicated removal of boron traces from water
Sinonimo/i:
Cartuccia Q-Gard® T per la rimozione del boro
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
NACRES:
NB.85
Livello qualitativo
Caratteristiche
removal of boron trace
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Q-Gard®
Compatibilità
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Reference
Descrizione generale
La cartuccia Q-Gard® T per la rimozione del boro rimuove le tracce di boro dall′acqua ultrapura erogata dai sistemi Milli-Q® alimentati con acqua Elix® / RO / distillata.
Applicazioni
La cartuccia Q-Gard® per la rimozione del boro è raccomandata per l′impiego in applicazioni di laboratorio in cui i livelli di boro devono essere con certezza ridotti al minimo, come per esempio nella spettrometria ICP-MS.
Caratteristiche e vantaggi
  • Materiale di consumo originale Milli-Q® per la sostituzione della cartuccia per la rimozione del boro Q-Gard® T (QGARDTBX1).
  • Se il sistema Milli-Q® è alimentato con acqua Elix®, RO, deionizzata o distillata, produce acqua priva di boro.
Note legali
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany