IPAKICPK1
Kit di consumabili per sistemi Milli-Q® IQ
Removes trace ionic contaminants and particulates from ultrapure water
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
NACRES:
JA.13
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 kit
Produttore/marchio commerciale
IPAK Quanta®
Parametri
(Resistivity 18.2 MΩ.cm @ 25 °C)
1.5 L/min flow rate (Resistivity 18.2 MΩ.cm @ 25 °C)
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
≤5 ppb
Dimensione pori
0.1 μm filter (final filter)
Compatibilità
for use with Milli-Q® Element
Descrizione generale
Il kit di consumabili per sistemi Milli-Q® IQ Element comprende una cartuccia per la purificazione finale IPAK Quanta® ICP e un filtro finale Optimizer LW da 0,1 μm. La cartuccia per la purificazione finale rimuove dall'acqua di alimentazione gli ioni in tracce, mentre il filtro trattiene le particelle così da produrre acqua ultrapura di alta qualità.
Applicazioni
L'acqua ultrapura prodotta è adatta per le analisi più sensibili, ad esempio con tecniche di ICP-MS, GF-AAS e IC in tracce.
Caratteristiche e vantaggi
- Per una purificazione ottimale dell'acqua ultrapura fino a raggiungere livelli estremamente ridotti di contaminanti (ppt e ppq).
- Le cartucce di purificazione sono state concepite in modo che la loro sostituzione risulti particolarmente agevole.
Note legali
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany