Documenti fondamentali
PX0398
Supelco
Acido perclorico
OmniTrace Ultra
Sinonimo/i:
PCA
About This Item
Formula condensata:
HClO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
Saggio
70%
Forma fisica
liquid
Concentrazione
≥70-90% in perchloric acid
pH
at 20 °C- (68 °F)( strongly acid)
P. eboll.
198.7 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-18 °C
Solubilità
soluble (Water: Soluble)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Product is double-distilled and packed in class 100 clean room conditions into preleached FEP bottles. Each FEP bottle is packed in an EPS innerpack and then packed into a 1x regulated carton with a Certificate of Analysis.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1